Plomo ≥99.8% (metals basis), láminas, Grosor: 1.19 mm (0.0469 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
12604.RF 12604.VA 12604.VM
12604.RFEA 115 EUR
12604.RF 12604.VA 12604.VM
Plomo ≥99.8% (metals basis), láminas, Grosor: 1.19 mm (0.0469 in)
Plomo
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈277g/15x15cm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Pto. Ebullición: 1740 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 327 °C
Densidad: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134050
Núm. CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Índice Merck: 12,05410