Plomo ≥99.999% (metals basis), bala, Puratronic®, Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
43415.22 43415.14
43415.22EA 575 EUR
43415.22 43415.14
Plomo ≥99.999% (metals basis), bala, Puratronic®, Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Plomo
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈2.3g/slug Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Pto. Ebullición: 1740 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 327 °C
Densidad: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134050
Núm. CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Índice Merck: 12,05410