Plomo ≥99.995% (metals basis), alambre, Ø 0.75 mm (0.03 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
44809.G2
44809.G6
44809.G2EA
126
EUR
44809.G2
44809.G6
Plomo ≥99.995% (metals basis), alambre, Ø 0.75 mm (0.03 in)
Plomo
Purity: 99.995%
CAS No.: 7439-92-1
Physical Form: ≈5g/m
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Formula:
Pb Pto. Ebullición: 1740 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 327 °C Densidad: 11,3437 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134050 Núm. CAS: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Índice Merck: 12,05410 |