Antimonio 99,5 Metals basis, lumps ≤ 1.25 cm (0.49 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10095.22 10095.36 10095.A3
10095.22EA 67.1 EUR
10095.22 10095.36 10095.A3
Antimonio 99,5 Metals basis, lumps ≤ 1.25 cm (0.49 in)
Antimonio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formula: Sb
MW: 121.76 g/mol
Pto. Ebullición: 1637
Pto. de fusión: 630
Densidad: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134030
Núm. CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,00733