Antimonio 99,8 Metals basis, rods, Longitud: 10 cm (3.9 in), Ø 12.7 mm (0.50 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10098.KG 10098.KJ
10098.KGEA 92.5 EUR
10098.KG 10098.KJ
Antimonio 99,8 Metals basis, rods, Longitud: 10 cm (3.9 in), Ø 12.7 mm (0.50 in)
Antimonio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: ≈81.2g (0.178lbs)/10cm piece, Cast rod Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formula: Sb
MW: 121.76 g/mol
Pto. Ebullición: 1637
Pto. de fusión: 630
Densidad: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134030
Núm. CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,00733