Antimonio ≥99.5% (metals basis), en polvo -200 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10099.09
10099.22
10099.36
10099.A3
10099.PH
10099.09EA
60.3
EUR
10099.09
10099.22
10099.36
10099.A3
10099.PH
Antimonio ≥99.5% (metals basis), en polvo -200 mesh
Antimonio
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-36-0
Appearance: Gray
Odour: Odourless
UN No.: 2871
MDL No.: MFCD00134030
Formula:
Sb Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134030 Núm. CAS: 7440-36-0 EINECS: 231-146-5 UN: 2871 ADR: 6.1,III |