Antimonio 99,5 Metals basis, powder -100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10100.30
10100.A1
10100.30EA
68.3
EUR
10100.30
10100.A1
Antimonio 99,5 Metals basis, powder -100 mesh
Antimonio
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-36-0
Physical Form: Apparent density 2.4-2.9g/cm3
Odour: Odourless
Boiling Point: 1380°
UN No.: 2871
MDL No.: MFCD00134030
Formula:
Sb MW: 121.76 g/mol Pto. Ebullición: 1380 °C Pto. de fusión: 630 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134030 Núm. CAS: 7440-36-0 EINECS: 231-146-5 UN: 2871 ADR: 6.1 III Índice Merck: 12,00733 |