Antimonio ≥99.9999% (metals basis), terrones policristalinos, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10598.18 10598.09 10598.90
10598.18EA 432 EUR
10598.18 10598.09 10598.90
Antimonio ≥99.9999% (metals basis), terrones policristalinos, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Antimonio
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formula: Sb
MW: 121.76 g/mol
Pto. Ebullición: 1637
Pto. de fusión: 630
Densidad: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134030
Núm. CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,00733