Antimonio ≥99.999% (metals basis), en polvo -200 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
14640.03
14640.06
14640.14
14640.03EA
45.9
EUR
14640.03
14640.06
14640.14
Antimonio ≥99.999% (metals basis), en polvo -200 mesh
Antimonio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-36-0
Odour: Odourless
UN No.: 2871
MDL No.: MFCD00134030
Formula:
Sb Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134030 Núm. CAS: 7440-36-0 EINECS: 231-146-5 UN: 2871 ADR: 6.1,III |