Antimonio ≥99.999% (metals basis), balas esféricas 1-5 mm (0.04-0.20 in) low oxide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Ampuled under argon
38618.09 38618.18
38618.09EA 191 EUR
38618.09 38618.18
Antimonio ≥99.999% (metals basis), balas esféricas 1-5 mm (0.04-0.20 in) low oxide
Antimonio
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: Ampouled under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formula: Sb
MW: 121.76 g/mol
Pto. Ebullición: 1637
Pto. de fusión: 630
Densidad: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134030
Núm. CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,00733