Fósforo, rojo 97%, en polvo, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
345975000 345970025
ACRO345975000EA 86.7 EUR
ACRO345975000 ACRO345970025
Fósforo, rojo 97%, en polvo, puro
Fósforo
Formula: P
MW: 30.97 g/mol
Pto. de fusión: 590 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133771
Núm. CAS: 7723-14-0
EINECS: 231-768-7
UN: 1338
ADR: 4.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Bordeaux to dark brown Powder
Assay ≥96.0 % (P)