Fósforo, rojo ≥99.999% (metals basis), en trozos, Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
00248.03 00248.09 00248.18
00248.03EA 84.5 EUR
00248.03 00248.09 00248.18
Fósforo, rojo ≥99.999% (metals basis), en trozos, Puratronic®
Fósforo
Purity: 99.999+% CAS No.: 7723-14-0 Physical Form: Solid Appearance: Reddish-brown UN No.: 1338 MDL No.: MFCD00133771
Formula: P
Densidad: ∼2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133771
Núm. CAS: 7723-14-0
EINECS: 231-768-7
UN: 1338
ADR: 4.1,III