Fósforo, rojo ≥98.9% (metals basis), polvo amorfo -100 mesh
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
10281.36 10281.22 10281.57
10281.36EA 329 EUR
10281.36 10281.22 10281.57
Fósforo, rojo ≥98.9% (metals basis), polvo amorfo -100 mesh
Fósforo
Purity: 98.9% CAS No.: 7723-14-0 Physical Form: Powder Appearance: Reddish-brown UN No.: 1338 MDL No.: MFCD00133771
Formula: P
MW: 30,97 g/mol
Densidad: ∼2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133771
Núm. CAS: 7723-14-0
EINECS: 231-768-7
UN: 1338
ADR: 4.1,III