Fósforo, rojo ≥99.999% (metals basis), en trozos, Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10670.03 10670.18
10670.03EA 57.2 EUR
10670.03 10670.18
Fósforo, rojo ≥99.999% (metals basis), en trozos, Puratronic®
Fósforo
Purity: 99.999% CAS No.: 7723-14-0 Physical Form: Solid UN No.: 1338 MDL No.: MFCD00133771
Formula: P
MW: 30.97 g/mol
Densidad: ∼2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133771
Núm. CAS: 7723-14-0
EINECS: 231-768-7
UN: 1338
ADR: 4.1 III