Fósforo, rojo estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07270.0100 8.07270.0500 8.07270.2500
8.07270.0100EA 35.1 EUR
8.07270.0100 8.07270.0500 8.07270.2500
Fósforo, rojo estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Fósforo
Formula: P
MW: 30.97 g/mol
Densidad: ∼2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133771
Núm. CAS: 7723-14-0
EINECS: 231-768-7
UN: 1338
ADR: 4.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 590 °C
Molar Mass 30.97 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Density 2.34 g/cm3 (20 °C)
pH 9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 260 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid