Selenio 99.5+%, en polvo 200 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
198070500 198072500 198070010
ACRO198070500EA 87.8 EUR
ACRO198070500 ACRO198072500 ACRO198070010
Selenio 99.5+%, en polvo 200 mesh
Selenio
Formula: Se
Pto. Ebullición: 685 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 217 °C
Densidad: 4,81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134090
Núm. CAS: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,08572
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark grey to black Powder
Assay ≥99.50 %
Particle size ≤200 mesh
Arsenic (As) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Lead (Pb) ≤200 ppm
Mercury (Hg) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Tellurium (Te) ≤1000 ppm