Selenio 99+%, en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
419271000 419275000
ACRO419271000EA 135 EUR
ACRO419271000 ACRO419275000
Selenio 99+%, en polvo
Selenio
Formula: Se
Pto. Ebullición: ∼685 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 217 °C
Densidad: 4,81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134090
Núm. CAS: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,08572
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark grey to black Powder
Assay ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.5 %
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Sulfur (S) ≤500 ppm