Selenio ≥99.999% (metals basis), balas amorfas 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
00290.18 00290.30
00290.18EA 88.9 EUR
00290.18 00290.30
Selenio ≥99.999% (metals basis), balas amorfas 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Selenio
Purity: 99.999+% CAS No.: 7782-49-2 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134090
Formula: Se
MW: 78.96 g/mol
Pto. Ebullición: ∼685 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 217
Densidad: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134090
Núm. CAS: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,08572