Selenio ≥99.5% (metals basis), en polvo -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10601.06 10601.18 10601.30
10601.06EA 106 EUR
10601.06 10601.18 10601.30
Selenio ≥99.5% (metals basis), en polvo -325 mesh
Selenio
Purity: 99.5% CAS No.: 7782-49-2 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134090
Formula: Se
Pto. Ebullición: ∼685 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 217 °C
Densidad: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134090
Núm. CAS: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,08572