Selenio, en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A12592.0B A12592.18 A12592.30
A12592.0BEA 491 EUR
A12592.0B A12592.18 A12592.30
Selenio, en polvo
Selenio
Formula: Se
MW: 78.96 g/mol
Pto. Ebullición: ∼685 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 217
Densidad: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134090
Núm. CAS: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,08572