Selenio, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07714.0050 1.07714.0250 1.07714.1000
1.07714.0050EA 182 EUR
1.07714.0050 1.07714.0250 1.07714.1000
Selenio, Supelco®
Selenio
Formula: Se
MW: 78.96 g/mol
Pto. Ebullición: ∼685 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 217
Densidad: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134090
Núm. CAS: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,08572
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 217 °C
Molar Mass 78.96 g/mol
Bulk Density 1270 kg/m3
Boiling Point 685 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.001 hPa (20 °C)