Teluro 99.8% (trace metals basis), en polvo -200 mesh
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
315991000 315990250 315995000
ACRO315991000EA 169 EUR
ACRO315991000 ACRO315990250 ACRO315995000
Teluro 99.8% (trace metals basis), en polvo -200 mesh
Teluro
Formula: Te
MW: 127,6 g/mol
Pto. Ebullición: 990 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 450 °C
Densidad: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134062
Núm. CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,09273
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %