Teluro 99+% (trace metals basis), en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
420020100 420021000
ACRO420020100EA 33.2 EUR
ACRO420020100 ACRO420021000
Teluro 99+% (trace metals basis), en polvo
Teluro
Formula: Te
MW: 127.6 g/mol
Pto. Ebullición: 990
Pto. de fusión: 450
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134062
Núm. CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
Índice Merck: 12,09273
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤1.0 %
Melting point 77 to 81 °C
GC ≥97.5 %