Teluro ≥99.999% (metals basis), en trozos
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10362.14 10362.22 10362.36
10362.14EA 77.2 EUR
10362.14 10362.22 10362.36
Teluro ≥99.999% (metals basis), en trozos
Teluro
Purity: 99.999+% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Formula: Te
Pto. Ebullición: 990 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 450 °C
Densidad: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134062
Núm. CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,09273