Teluro ≥99.5% (metals basis), en polvo -200 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10605.18
10605.30
10605.18EA
104
EUR
10605.18
10605.30
Teluro ≥99.5% (metals basis), en polvo -200 mesh
Teluro
Purity: 99.5%
CAS No.: 13494-80-9
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00134062
Formula:
Te MW: 127.6 g/mol Pto. Ebullición: 990 Pto. de fusión: 450 Densidad: 8.83 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134062 Núm. CAS: 13494-80-9 EINECS: 236-813-4 UN: 3288 ADR: 6.1 III Índice Merck: 12,09273 |