Teluro ≥99.9999% (metals basis), en trozos typ. 12 mm (0.47 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10758.18 10758.30
10758.18EA 285 EUR
10758.18 10758.30
Teluro ≥99.9999% (metals basis), en trozos typ. 12 mm (0.47 in)
Teluro
Purity: 99.9999% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Formula: Te
MW: 127.6 g/mol
Pto. Ebullición: 990
Pto. de fusión: 450
Densidad: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134062
Núm. CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3284
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,09273