Teluro ≥99.99% (metals basis), broken ingot
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
11073.18 11073.30
11073.18EA 106 EUR
11073.18 11073.30
Teluro ≥99.99% (metals basis), broken ingot
Teluro
Purity: 99.99% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Formula: Te
Pto. Ebullición: 990 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 450 °C
Densidad: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134062
Núm. CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,09273