Teluro ≥99.999% (metals basis), en polvo -200 mesh
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
11075.09 11075.18 11075.30
11075.09EA 94.2 EUR
11075.09 11075.18 11075.30
Teluro ≥99.999% (metals basis), en polvo -200 mesh
Teluro
Purity: 99.999% CAS No.: 13494-80-9 Physical Form: Powder Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00134062
Formula: Te
MW: 127,6 g/mol
Pto. Ebullición: 990 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 450 °C
Densidad: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134062
Núm. CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,09273