Teluro ≥99.9999% (metals basis), piezas, zona refinada
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
11076.18 11076.30 11076.09
11076.18EA 321 EUR
11076.18 11076.30 11076.09
Teluro ≥99.9999% (metals basis), piezas, zona refinada
Teluro
Purity: 99.9999% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Formula: Te
MW: 127,6 g/mol
Pto. Ebullición: 990 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 450 °C
Densidad: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134062
Núm. CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,09273