Teluro ≥99.9999% (metals basis), broken ingot, Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12607.14
12607.22
12607.36
12607.14EA
207
EUR
12607.14
12607.22
12607.36
Teluro ≥99.9999% (metals basis), broken ingot, Puratronic®
Teluro
Purity: 99.9999+%
CAS No.: 13494-80-9
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134062
Formula:
Te MW: 127.6 g/mol Pto. Ebullición: 990 Pto. de fusión: 450 Densidad: 8.83 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134062 Núm. CAS: 13494-80-9 EINECS: 236-813-4 UN: 3284 ADR: 6.1 III Índice Merck: 12,09273 |