Teluro ≥99.9999% (metals basis), en perlas, Ø 2-5 mm (0.08-0.20 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
42213.06 42213.14 42213.22
42213.06EA 79 EUR
42213.06 42213.14 42213.22
Teluro ≥99.9999% (metals basis), en perlas, Ø 2-5 mm (0.08-0.20 in)
Teluro
Purity: 99.9999% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Formula: Te
MW: 127.6 g/mol
Pto. Ebullición: 990
Pto. de fusión: 450
Densidad: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134062
Núm. CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3284
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,09273