Teluro ≥99.999% (metals basis), en polvo, Puratronic® -18/+60 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
43960.18 43960.30
43960.18EA 168 EUR
43960.18 43960.30
Teluro ≥99.999% (metals basis), en polvo, Puratronic® -18/+60 mesh
Teluro
Purity: 99.999% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00134062
Formula: Te
MW: 127.6 g/mol
Pto. Ebullición: 990
Pto. de fusión: 450
Densidad: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134062
Núm. CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,09273