Bromo 99.6% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
196660010 196660250 196662500
ACRO196660010EA 247 EUR
ACRO196660010 ACRO196660250 ACRO196662500
Bromo 99.6% para análisis
Bromo
Formula: Br₂
Pto. Ebullición: 58,7 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –7,2 °C
Densidad: 3,111 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010896
Núm. CAS: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8,I
Índice Merck: 13,01378
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red-brown Liquid
Titration Iodometric ≥99.5 %
Residue after evaporation ≤100 ppm
Chlorine (Cl) ≤500 ppm
Iodine (I) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤30 ppm