Bromo 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
402841000 402845000 402840010
ACRO402841000EA 55.3 EUR
ACRO402841000 ACRO402845000 ACRO402840010
Bromo 99+%, extra puro
Bromo
Formula: Br₂
Pto. Ebullición: 58,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –7,2 °C
Densidad: 3,111 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010896
Núm. CAS: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8,I
Índice Merck: 13,01378
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red-brown Liquid
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chlorine (Cl) ≤500 ppm
Iodine (I) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm