Bromo ≥99.8%, líquido
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
00905.14 00905.30 00905.A1 00905.D9
00905.14EA 74.5 EUR
00905.14 00905.30 00905.A1 00905.D9
Bromo ≥99.8%, líquido
Bromo
Purity: 99.8% CAS No.: 7726-95-6 Physical Form: Liquid Odour: Unpleasant UN No.: 1744 MDL No.: MFCD00010896
Formula: Br₂
MW: 159.81 g/mol
Pto. Ebullición: 58.7
Pto. de fusión: –7.2 °C
Densidad: 3.12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010896
Núm. CAS: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8 I
Índice Merck: 13,01378