Bromo Reag. Ph. Eur., ISO para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01948.0050 1.01948.0250
1.01948.0050EA 142 EUR
1.01948.0050 1.01948.0250
Bromo Reag. Ph. Eur., ISO para análisis, Supelco®
Bromo
Formula: Br₂
Pto. Ebullición: 58,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –7,2 °C
Densidad: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010896
Núm. CAS: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8 (6.1),I
Índice Merck: 13,01378