Bromuro de hidrógeno 32% (w/w) in acetic acid para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Hydrogen bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18856.0250 8.18856.1000
8.18856.0250EA 48.6 EUR
8.18856.0250 8.18856.1000
Bromuro de hidrógeno 32% (w/w) in acetic acid para síntesis, Sigma-Aldrich®
Bromuro de hidrógeno
Formula: HBr
MW: 80.91 g/mol
Pto. Ebullición: -66.7
Pto. de fusión: -86
Densidad: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011323
Núm. CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 2920
ADR: 8 (3) II
Índice Merck: 13,04799
Order Now
Resultados test especificaciones
Bulk Density (20 °C) soluble
Boiling Point  - 200 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 360 hPa (20 °C)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)