Yodo 99.5%, extra puro, sublimado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
196561000 196565000 196560025
ACRO196561000EA 82.4 EUR
ACRO196561000 ACRO196565000 ACRO196560025
Yodo 99.5%, extra puro, sublimado
Yodo
Formula: I₂
Pto. Ebullición: 184,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 113 °C
Densidad: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,05036
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark grey Metallic spheres
Titration Iodometric ≥99.4 %
Chloride and Bromide ≤0.005 %
Insoluble matter Passes test