Yodo ≥99.99% (metals basis), crystalline
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
00158.18 00158.30
00158.18EA 116 EUR
00158.18 00158.30
Yodo ≥99.99% (metals basis), crystalline
Yodo
Formula: I₂
Pto. Ebullición: 184,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 183…186 °C (subl.)
Densidad: 4,930
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,05036