Yodo ≥99.9985% (metals basis), en cristales, Puratronic®, bisublimado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10619.14 10619.22 10619.36 10619.88
10619.14EA 143 EUR
10619.14 10619.22 80002661.0001 10619.88
Yodo ≥99.9985% (metals basis), en cristales, Puratronic®, bisublimado
Yodo
Formula: I₂
Pto. Ebullición: 184,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 183…186 °C (subl.)
Densidad: 4,930
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,05036
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Colour) Grey
Form Crystalline
Total Metal Impurities ≤0.0015% (15 ppm)