Yodo ≥99.5%, crystalline
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
14248.14
14248.30
14248.A1
14248.14EA
55.2
EUR
14248.14
14248.30
14248.A1
Yodo ≥99.5%, crystalline
Yodo
Purity: 99.5%
CAS No.: 7553-56-2
Molecular Formula: I2
Formula Weight: 253.81
Physical Form: Solid
Density: 4.930
Melting Point: 183-186° subl.
UN No.: 3495
MDL No.: MFCD00011355
Formula:
I₂ Pto. Ebullición: 184,3 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 183…186 °C (subl.) Densidad: 4,930 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011355 Núm. CAS: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3495 ADR: 8,III Índice Merck: 13,05036 |