Yodo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A12278.0B
A12278.18
A12278.30
A12278.0BEA
300
EUR
A12278.0B
A12278.18
A12278.30
Yodo ≥99%
Yodo
Purity: 99+%
CAS No.: 7553-56-2
Molecular Formula: I2
Formula Weight: 253.81
Flash Point: None
Physical Form: Cryst solid
Density: 4.930
Appearance: Grey to purple
Odour: Irritating
Melting Point: 183-186° subl.
Beilstein Reference: 969212
Merck Reference: 14,5014
UN No.: 3495
MDL No.: MFCD00011355
Formula:
I₂ Pto. Ebullición: 184,3 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 114 °C Densidad: 4,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011355 Núm. CAS: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3495 ADR: 8,III Índice Merck: 14,5014 |