Yodo, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
1118.0100EA 0 EUR
1118.0100 1118.0250 1118.1000
Yodo, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Yodo
Formula: I₂
Pto. Ebullición: 184,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 114 °C
Densidad: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,05036
Order Now
Resultados test especificaciones
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 99.8 %
Chloride and Bromine (as Cl) max. 0.003 %
Non-volatile Matter max. 0.01 %