Yodo, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, sublimado, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04760.2500 1.04760.9050
1.04760.2500EA 2270 EUR
1.04760.2500 1.04760.9050
Yodo, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, sublimado, SAFC®
Yodo
Formula: I₂
MW: 253.81 g/mol
Pto. Ebullición: 184.3
Pto. de fusión: 114
Densidad: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1) III
Índice Merck: 13,05036