Yodo Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, sublimado, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04761.0100 1.04761.0500
1.04761.0100EA 104.4 EUR
1.04761.0100 1.04761.0500
Yodo Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, sublimado, Supelco®
Yodo
Se ha analizado la composición química de los colorantes Certistain para microscopía y, en particular, su uso funcional de acuerdo con especificaciones estrictas.
  • Los colorantes garantizan resultados de tinción constantes.
Formula: I₂
Pto. Ebullición: 184,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 114 °C
Densidad: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1),III
Índice Merck: 13,05036
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 253.8 g/mol
Bulk Density 2100 kg/m3
Boiling Point 185 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.41 hPa (25 °C)
Density 4.93 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 (H2O) (saturated solution)
Viscosity Kinematic 0.57 mm2/s (116 °C) liquid