Yodo, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04763.0050 1.04763.0500
1.04763.0050EA 318 EUR
1.04763.0050 1.04763.0500
Yodo, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Yodo
Formula: I₂
MW: 253.81 g/mol
Pto. Ebullición: 184.3
Pto. de fusión: 114
Densidad: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1) III
Índice Merck: 13,05036
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 253.8 g/mol
Bulk Density 2100 kg/m3
Boiling Point 185 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.41 hPa (25 °C)
Density 4.93 g/cm3 (20 °C)
pH 3.4 (H2O) (saturated solution)
Viscosity kinematic 0.57 mm2/s (116 °C) liquid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material