Yodo ≥99%, GPR RECTAPUR®, bisublimado
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
24755.181EA 82.3 EUR
24755.181 24755.294 24755.460
Yodo ≥99%, GPR RECTAPUR®, bisublimado
Yodo
Formula: I₂
MW: 253.81 g/mol
Pto. Ebullición: 184.3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 114
Densidad: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1) III
IR: 01-2119485285-30
Índice Merck: 13,05036
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Non-volatile residue Max. 0.05 %
Cl + Br (as Cl) Max. 0.025 %