Yodo 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis, bisublimado
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
24757.187EA 103 EUR
24757.187 24757.234 24757.291
Yodo 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis, bisublimado
Yodo
Formula: I₂
MW: 253.81 g/mol
Pto. Ebullición: 184.3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 114
Densidad: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1) III
IR: 01-2119485285-30
Índice Merck: 13,05036
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.5 - 100.5 %
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Insoluble substances Passes test
Non-volatile residue Max. 0.02 %
Cl + Br (as Cl) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test