Iodine 99.5-100.5% Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
24762.265EA 379 EUR
24762.265 24762.290
Iodine 99.5-100.5% Ph. Eur.
Yodo
Formula: I₂
MW: 253.81 g/mol
Pto. Ebullición: 184.3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 114
Densidad: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1) III
IR: 01-2119485285-30
Índice Merck: 13,05036
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.5 - 100.5%
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes Test
Identification B Passes Test
Bromides and Chlorides Max. 250 ppm
Non-Volatile Residue Max. 0.1%
Residual Solvents Passes Test
Residual solvents Passes test