Lantano ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10220.FF 10220.FI
10220.FFEA 371 EUR
10220.FF 10220.FI
Lantano ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Lantano
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-91-0 Physical Form: ≈3.9g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Silver-grey UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00011066
Formula: La
Pto. Ebullición: 3464 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 920 °C
Densidad: ∼6,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011066
Núm. CAS: 7439-91-0
EINECS: 231-099-0
UN: 3208
ADR: 4.3,II